Beschreibung
Beinhaltet
DyNAmo Flash qPCR Mix (2x); 50x ROX Farbstoff, 25 μM
Das DyNAmo Flash Probe qPCR Kit ist die perfekte Wahl für schnelle, sondenbasierte qPCR. Die optimierten Reagenzien und die extrem kurzen Laufzeiten sorgen für maximale Geschwindigkeit und erhöhen so den Probendurchsatz. Mit herkömmlichen und schnellen Echtzeit-PCR-Geräten werden erhebliche Zeiteinsparungen erzielt. Die Leistung des DyNAmo Flash Probe qPCR Kit basiert auf einer effizienten Hot-Start Thermus brockianus DNA-Polymerase. Die Empfindlichkeit und die ausgezeichnete Amplifikationseffizienz bei einer Vielzahl von Template-Konzentrationen garantieren reproduzierbare Ergebnisse.
Das DyNAmo Flash Probe qPCR Kit ist für Hydrolyse-Sonden (z. B. TaqMan Sonden) optimiert und kann sowohl mit block- als auch kapillarbasierten Echtzeit-PCR-Geräten verwendet werden.
- Extrem schnelle Protokolle: Kombiniertes Annealing und Erweiterungsschritt von nur 15 Sekunden
- Spezifischer und empfindlicher Nachweis einer Vielzahl von Template-Konzentrationen
- Das mitgelieferte dUTP ermöglicht die Verwendung von UNG zur Verhinderung von Verschleppungskontamination
- Praktischer 2x Mastermix und optimierte Protokolle
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2x (Dynamo Flash qPCR Mix), 50x (ROX Farbstoff) |
| Inhalt und Lagerung | Enthält: •5 x 1 ml DyNAmo Flash qPCR Mix (2X) • 1 x 250 μl 50X ROX Färbemittel, 25 μMbei Bei -20 °C lagern |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| PCR-Methode | qPCR |
| Polymerase | Tbr DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, BioRad CFX96™, Eppendorf™ Mastercycler™ RealPlex, QuantStudio™, VIIa™ 7 System, MJ Chromo4, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, BioRad MyiQ, Biorad iQ5, BioRad iCycler iQ, Corbett RotorGene, Cepheid SmartCycler, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, 5700 Sequence Detection System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P |
| Kittyp | DyNAmo Flash Probe qPCR-Kit |
| Mehr anzeigen |