Learn More
Thermo Scientific™ DyNAmo HS SYBR Green qPCR Kit
Artikelnummer. p-4527042 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
2500 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
200 Reaktionen
2500 Reaktionen
Artikelnummer. 10788298
Marke: Thermo Scientific™ F410L
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Enthält eine modifizierte DNA-Polymerase von Thermus Brockianus und alle anderen für qPCR benötigten Reagenzien.
Der Anwender muss lediglich das DNA-Template und die PCR-Primer zugeben. Die modifizierte DNA-Polymerase in diesem Kit enthält eine unspezifische DNA-Bindungsdomäne, die dem Polymerase-DNA-Komplex physische Stabilität verleiht. Das Kit enthält ROX passiven Referenzfarbstoff in einem separaten Röhrchen für Geräte, bei denen eine ROX Normierung erforderlich ist.
  • Starke Spezifität: Der Dynamo HS SYBR Green Mastermix minimiert die Bildung unerwünschter Primer-Dimere und die Erweiterung nicht spezifisch gebundener Primer während der Reaktionseinrichtung
  • Hochempfindlicher Nachweis: Der optimierte Mastermix ermöglicht die reproduzierbare Erkennung von Templates mit niedriger Kopienzahl
  • Großer dynamischer Bereich: Das DyNAmo HS SYBR Green qPCR-Kit erkennt bereits ab einer Kopie des Zielgens und erreicht einen dynamischen Bereich von bis zu acht Größenordnungen
  • Anwenderfreundlich: 2X Mastermix in einem Röhrchen; passiver ROX Referenzfarbstoff in einem separaten Fläschchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2x (Dynamo HS SYBR Green qPCR Mix), 50x (ROX Farbstoff)
Inhalt und Lagerung Enthält:
•5 x 1 ml DyNAmo HS SYBR Green qPCR Mix (2X)
• 250 μl 50X ROX Farbstoff, 25 μM
Bei -20 °C lagern
Nachweisverfahren SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Tbr DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, BioRad CFX96™, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, 5700 Sequence Detection System, StepOnePlus™ System, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, StepOne™ System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx3000P, MJ Opticon, MJ Chromo4, Cepheid SmartCycler
Kittyp DyNAmo HS SYBR Green qPCR-Kit
Produktlinie DyNAmo
Produkttyp Mastermischung für Real-Time PCR SYBR
Menge 500 reactions
Ausreichend für 500 Reaktionen von je 20 μl, 200 Reaktionen von je 50 μl.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Anzahl Reaktionen 500 Reaktionen
Probentyp DNA, dsDNA
Volumen 5 x 1 ml