Learn More
Julabo™ DYNEO DD-449 Kälte-Umwälzthermostat mit natürlichem Kältemittel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
21 bis 30 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Operating range of -32°C to +200°C and ±0.01°C stability
- Suitable for temperature applications with circulation to an external apparatus or immersing a device in the bath tank
- Incorporates easy change-over for control of fluid circulation internally or externally
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 21 bis 30 l |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Kommunikation | USB |
| Kühlleistung | 440 W |
| Flussrate | 8 bis 27 l/min |
| Pumpentyp | Centrifugal |
| Temperaturbereich | -32°C to +200°C |
| Typ | thermostat |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50 Hz |