Learn More
JULABO DYNEO DD-800F Kühl-/Heizumwälzer mit natürlichen Kältemitteln
Artikelnummer. 17997821
Ansicht ändern
Click to view available options
Kommunikation:
USB, Analogschnittstelle, Pt100
USB, digitale Schnittstelle, Pt100
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kommunikation Packungsgröße
17997821 USB, digitale Schnittstelle, Pt100 1 Stück
17957811 USB, Analogschnittstelle, Pt100 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17997821 Lieferant JULABO Lieferanten-Nr. 9021715.N1.D
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gekühlte Umwälzpumpen der DYNEO Die Serien zeichnen sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Die Geräte bieten hohe Heiz-/Kühlleistungen bei kurzen Aufheiz- und Abkühlzeiten.
  • Die gekühlten Umwälzpumpen arbeiten auch bei höheren Umgebungstemperaturen bis zu +40 °C präzise und °zuverlässig.
  • Ob in der Grundlagenforschung, in der Materialprüfung oder in technischen Systemen, DYNEO Kühlumwälzpumpen bieten funktionale Lösungen für jeden Bedarf und jedes Budget.
  • Durch die optimierte Konstruktion des Badetanks und der Kühlschlange wird das Bad geräumiger und benutzerfreundlicher für den Bediener.
  • Die Lüftungsschlitze und Anschlüsse befinden sich an der Vorder- und Rückseite, sodass mehrere Geräte platzsparend nebeneinander aufgestellt werden können.
  • Das optimierte Design der Kühlschlange spart Platz im Badetank
  • Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
  • Durchflussrate: 27 l/min
  • Druck: 0,7 bar
  • Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
  • Große TFT-Farbanzeige, mehrsprachige Schnittstelle
  • Der zentrale Drehknopf (Regler) vereinfacht die Anwendung
  • Integriertes Programmiergerät
  • Integrierte externe Pt100-Verbindung
  • USB Verbindung
  • RS232-Schnittstelle oder analoge Schnittstellen (optional)
  • Der integrierte Ablass sorgt für leichte und sichere Entleerung der Flüssigkeit.
  • Badabdeckung im Lieferumfang enthalten
  • Herausnehmbares Belüftungsgitter
  • Leistungsstarke Kühlmaschinen
  • Für interne und externe Anwendungen
  • Integrierter Pumpenanschluss M16 ×1
  • Für interne und externe Anwendungen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 bis 7,5 l
Kommunikation USB, digitale Schnittstelle, Pt100
Kühlleistung 0,84 kW bei 20 °C
Flussrate 8 bis 27 l/min
Pumpentyp Tauchpumpe
Temperaturbereich -40 bis +200 °C
Typ thermostat
Elektrische Anforderungen 230 V 50/60 Hz