Learn More
JULABO™ DYNEO™ DD-BC12 Heizthermostat
Description
- Geeignet für interne und externe Anwendungen
- Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
- Flussrate 22 l/min, Druck 0,6 bar
- Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
- Große TFT-Farbanzeige, mehrsprachige Schnittstelle
- Der zentrale Drehknopf (Regler) vereinfacht die Anwendung
- Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
- Integrierte externe Pt100-Verbindung
- USB-Anschluss
- Badabdeckung im Lieferumfang enthalten
- Der integrierte Ablass sorgt für leichte und sichere Entleerung der Flüssigkeit.
- Badetank mit hochwertiger Wärmedämmung
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 8,5 bis 12 l |
| Flussrate | 8 bis 23 l/min |
| Display | 3,5 in. TFT-Display |
| Externe Umwälzung | Ja |
| Eigenschaften | Umwälzthermostat |
| Heizleistung | 2 kW |
| Enthält | Schnittstelle nicht enthalten |
| Modell | DYNEO™ DD-BC12 |
| Nebenstrom | 0,1 bis 0,6 bar |
| Maximale Temperatur (metrisch) | 20°C bis 200°C |
| Show More |