Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dynorphin A (1-13), Schwein
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Spezies | Porcine |
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
| Format | Fest |
| Molekulargewicht | 1603.95 |
| Produkttyp | Dynorphin A (1-13), porcine |
| Menge | 5 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Sequenz | Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-Arg-Arg-Ile-Arg-Pro-Lys-Leu-Lys |
Nur für Forschungszwecke