Learn More
Dypnone, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16697042 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16697042 25 g 25 Gramm
16687042 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16697042 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 465850250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 495-45-4 | C16H14O | 222.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 495-45-4
Summenformel C16H14O
Molekulargewicht (g/mol) 222.29
MDL-Nummer MFCD00043705
InChI-Schlüssel PLELHVCQAULGBH-OUKQBFOZSA-N
Synonym beta-Methylchalcone; beta-Methylstyryl phenyl ketone
IUPAC-Name (2E)-1,3-Diphenylprop-2-en-1-on
SMILES C\C(=C/C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Alpha-Vektor DYPNONE
Chemischer Name oder Material Dypnone
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Konform
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen insoluble aq. soln.
Formelmasse 222.29
Physikalische Form Flüssigkeit