Learn More
Invitrogen™ Human DYRK4, GST Tag Recombinant Protein
Artikelnummer. 15428543
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15428543 100 μg 100 Mikrogramm
10006512 1 mg 1 Milligramm
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15428543
Marke: Invitrogen™ PR7222A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Recombinant Protein
For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Full Length
Dual-specificity kinases, such as DYRK4, play key roles in cell proliferation, survival, and development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Q9NR20
Konzentration See Label
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kinase Assay
Zusammensetzung 50 mM tris with 0.02% Triton X-100, 0.5 mM EDTA, 150 mM NaCl, 2 mM DTT, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
Gen-ID (Entrez) 8798
Molekulargewicht 88.8 kDa
Name Human DYRK4, GST Tag
Menge 100 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Gen-Alias AW049118; dual specificity tyrosine phosphorylation regulated kinase 4; dual specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 4; dual specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 4; dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 4; dyrk4; Dyrk4a; Dyrk4b; RAD51 associated protein 1; Rad51ap1
Gebräuchliche Bezeichnung DYRK4
Kinase-Familie DYRK Kinase Family
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST-tag
Sequenz Full length
Inhalt und Lagerung -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem Insect cells
Form Liquid