Learn More
Dysprosiumfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335929
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11335929 50 x 50 mm 1 Stück
11381769 25 x 25 mm 25 Millimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11335929 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012381.FI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    566.10 €
    441.65 € / 1 Stück
    Sparen 124.45 €
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7429-91-6 | Molecular Formula: Dy | Molecular Weight: 162.50 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-91-6
Summenformel Dy
Molekulargewicht (g/mol) 162.50
MDL-Nummer MFCD00010982
InChI-Schlüssel KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
IUPAC-Name Dysprosium
SMILES [Dy]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dysprosium foil
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) thick
Menge 50 x 50 mm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈1.33g/25x25mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3178
Reinheit (%) 99.9%