Learn More
Dysprosiumfolie, 0.62 mm (0.024 Zoll) Dicke, 99.8 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11316587
Change view
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Unit Size:
1 Stück
25 Millimeter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11316587 25 x 25 mm 25 Millimeter
11315709 50 x 50 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11316587 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 000592.FF
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7429-91-6 | Dy | 162.50 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7429-91-6
Summenformel Dy
Molekulargewicht (g/mol) 162.50
MDL-Nummer MFCD00010982
InChI-Schlüssel KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
IUPAC-Name Dysprosium
SMILES [Dy]
Specifications
Chemischer Name oder Material Dysprosium foil
Farbe Grau
Namenshinweis 0.62mm (0.024 in.) thick
Menge 25 x 25 mm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈3.3g/25x25mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3178
Reinheit (%) 99.8%
compliance-icons
Product Identifier
  • Dysprosium
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Stoff, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Hazard Statement
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P370+P378-Bei Brand: CO2,Sand,Löschpulver zum Löschen verwenden.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.