Learn More
Dysprosium(III)-acetattetrahydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048713
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11381059
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011314.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 15280-55-4 | C6H17DyO10 | 411.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15280-55-4
Summenformel C6H17DyO10
Molekulargewicht (g/mol) 411.69
MDL-Nummer MFCD00013033
InChI-Schlüssel SIYZPSYZNCQFDV-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name dysprosium(3+) triacetate tetrahydrate
SMILES O.O.O.O.[Dy+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dysprosium(III) acetate tetrahydrate
Schmelzpunkt 120°C (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 411.68 (339.62 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch