Learn More
Dysprosium(III) bromide, ultra dry, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 047127.03
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15467395
  • 111.00 € / 1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
14456-48-5
402.212
GBLDKMKYYYAAKD-UHFFFAOYSA-K
84453
[Br-].[Br-].[Br-].[Dy+3]
Br3Dy
MFCD00016069
dysprosium bromide, dysprosium tribromide, dysprosium iii bromide, dysprosium iii ; bromide, dysprosium 3+ tribromide, acmc-1bq18
dysprosium(3+);tribromide
Spezifikation
Dysprosium(III) bromide
14456-48-5
(metals basis)
MFCD00016069
GBLDKMKYYYAAKD-UHFFFAOYSA-K
dysprosium(3+);tribromide
84453
99.99%
Hygroscopic
Ultra dry
1g
Br3Dy
dysprosium bromide, dysprosium tribromide, dysprosium iii bromide, dysprosium iii ; bromide, dysprosium 3+ tribromide, acmc-1bq18
[Br-].[Br-].[Br-].[Dy+3]
402.212
402.23
Ampule
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation