Learn More
Dysprosium(III) bromide, ultra dry, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
111.00 € - 282.00 €
Chemische Identifikatoren
| CAS | 14456-48-5 |
|---|---|
| Summenformel | Br3Dy |
| Molekulargewicht (g/mol) | 402.212 |
| MDL-Nummer | MFCD00016069 |
| InChI-Schlüssel | GBLDKMKYYYAAKD-UHFFFAOYSA-K |
| Synonym | dysprosium bromide, dysprosium tribromide, dysprosium iii bromide, dysprosium iii ; bromide, dysprosium 3+ tribromide, acmc-1bq18 |
| PubChem CID | 84453 |
| IUPAC-Name | dysprosium(3+);tribromide |
| SMILES | [Br-].[Br-].[Br-].[Dy+3] |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15467395
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047127.03 |
1g |
111.00 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
15477395
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047127.06 |
5g |
282.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Ampouled under argon
Chemische Identifikatoren
| 14456-48-5 | |
| 402.212 | |
| GBLDKMKYYYAAKD-UHFFFAOYSA-K | |
| 84453 | |
| [Br-].[Br-].[Br-].[Dy+3] |
| Br3Dy | |
| MFCD00016069 | |
| dysprosium bromide, dysprosium tribromide, dysprosium iii bromide, dysprosium iii ; bromide, dysprosium 3+ tribromide, acmc-1bq18 | |
| dysprosium(3+);tribromide |
Spezifikation
| Dysprosium(III) bromide | |
| 14456-48-5 | |
| Br3Dy | |
| dysprosium bromide, dysprosium tribromide, dysprosium iii bromide, dysprosium iii ; bromide, dysprosium 3+ tribromide, acmc-1bq18 | |
| [Br-].[Br-].[Br-].[Dy+3] | |
| 402.212 | |
| 402.23 | |
| Ampule |
| Ultra dry | |
| (metals basis) | |
| MFCD00016069 | |
| GBLDKMKYYYAAKD-UHFFFAOYSA-K | |
| dysprosium(3+);tribromide | |
| 84453 | |
| 99.99% | |
| Hygroscopic |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 238-443-9
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
- Ampouled under argon
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.