Learn More
Dysprosium(III)-carbonattetrahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337108
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11337108
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 015286.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 38245-35-1 | C3H8Dy2O13 | 577.084 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38245-35-1
Summenformel C3H8Dy2O13
Molekulargewicht (g/mol) 577.084
MDL-Nummer MFCD00150229
InChI-Schlüssel BQRZSEZQNZPPPU-UHFFFAOYSA-H
Synonym dysprosium carbonate tetrahydrate, acmc-20al3d, dysprosium carbonate, dysprosium iii carbonate tetrahydrate, dysprosium carbonate-water 2/3/4, didysprosium 3+ ion tetrahydrate trico3
PubChem CID 25021600
IUPAC-Name Dysprosium(3+);tricarbonat;tetrahydrat
SMILES C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Dy+3].[Dy+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dysprosium(III) carbonate tetrahydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 577.06 (505.03 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Empfindlichkeit Hygroskopisch