Learn More
Dysprosium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049267
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11376908
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013656.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13569-80-7
Dysprosium(III) fluoride, anhydrous is used for vacuum deposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13569-80-7
MDL-Nummer MFCD00016071
Spezifikation
Siedepunkt 2200°C
Chemischer Name oder Material Dysprosium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1360°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalliner Klumpen
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 219.5
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 7.5 g/mL