Learn More
Dysprosium(III)-oxalat-Decahydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. p-7049522
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 Gramm
25 Gramm
Código de producto. Menge unitSize
11392538 25 g 25 Gramm
11382538 100 g 100 Gramm
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11392538
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014593.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 24670-07-3
Summenformel C6H26Dy2O22
Molekulargewicht (g/mol) 775.252
MDL-Nummer MFCD00150482
InChI-Schlüssel WJYBVSNZIQHDSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym scandium oxalate decahydrate
PubChem CID 131876564
IUPAC-Name Dysprosium;oxalsäure;decahydrat
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Dy].[Dy]
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Dysprosium(III) oxalate decahydrate
Schmelzpunkt 40°C (in -H2O)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel Dy2(C2O4)3·10H2O
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 769.21 (589.06 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton
Empfindlichkeit Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.