Learn More
Dysprosium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050274
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11397808 25 g 25 Gramm
11307818 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11397808
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036370.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1308-87-8 | Dy2O3 | 373.00 g/mol
Dysprosium(III) oxide is uses in ceramics, glass, phosphors, lasers and dysprosium metal halide lamps.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1308-87-8
Summenformel Dy2O3
Molekulargewicht (g/mol) 373.00
MDL-Nummer MFCD00010986
InChI-Schlüssel GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name didysprosium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Dy+3].[Dy+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dysprosium(III) oxide
Schmelzpunkt 2340°C
Physikalische Form Gesinterter Klumpen
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,3482
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 373
Reinheit (%) 99.9%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 7.81 g/mL at 27°C