Learn More
Dysprosiumlösung für ICP/MS 100 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12967263 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12967263 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12967263 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 416 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.45 €
    54.15 € / 100 Milliliter
    Sparen 19.30 €
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dysprosium
Verpackung Flasche
CAS 7429-91-6
Summenformel Dy
Konzentration 100 mg/l
MDL-Nummer MFCD00010982
InChI-Schlüssel KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Dy]
IUPAC-Name Dysprosium
Solvent or Matrix Salpetersäure
Molekulargewicht (g/mol) 162.50
PubChem CID 23912
Menge 100 ml
ChEBI CHEBI:33377