Learn More
Dysprosium für die Zerstäubung, 50.8 mm Durchmesser x 1.59 mm Dicke
Artikelnummer. 15447025
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15447025 1 Ea. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15447025 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045619.KS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dysprosium sputtering target
Namenshinweis 50.8mm dia. x 1.59mm thick
CAS 7429-91-6
Menge 1 Ea.
Geruch Odorless
Summenformel Dy
MDL-Nummer MFCD00010982
Synonym ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
InChI-Schlüssel KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Dy]
IUPAC-Name Dysprosium
Molekulargewicht (g/mol) 162.50
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377