missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dystrophin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16800594 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16800594 150 μL 150 Mikroliter
16810594 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16800594

Marke: Proteintech 127151AP150UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Dystrophin is the 427 kDa protein product of the DMB/BMD gene located on the X chromosome at position Xp21. Western blotting and immunohistochemistry are the two established methods for the detection of abnormalities of dystrophin expression in muscle biopsies. Dystrophin abnormalities are thought to occur in 100 per cent of patients with DMD/BMD, although genetic abnormalities may only be detected in up to 65 per cent of cases.

Spezifikation

Antigen Dystrophin
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.25 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen DMD
Gen-Zugriffsnummer P11530, P11531, P11532
Gen-Alias BMD, CMD3B, DMD, DXS142, DXS164, DXS206, DXS230, DXS239, DXS268, DXS269, DXS270, DXS272, dystrophin
Gensymbole Dmd
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Dystrophin Fusion Protein Ag3408
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 13405, 1756, 24907
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.