missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dystrophin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 12715-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dystrophin is the 427 kDa protein product of the DMB/BMD gene located on the X chromosome at position Xp21. Western blotting and immunohistochemistry are the two established methods for the detection of abnormalities of dystrophin expression in muscle biopsies. Dystrophin abnormalities are thought to occur in 100 per cent of patients with DMD/BMD, although genetic abnormalities may only be detected in up to 65 per cent of cases.Spezifikation
| Dystrophin | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| DMD | |
| BMD, CMD3B, DMD, DXS142, DXS164, DXS206, DXS230, DXS239, DXS268, DXS269, DXS270, DXS272, dystrophin | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 13405, 1756, 24907 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.25 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| P11530, P11531, P11532 | |
| Dmd | |
| Dystrophin Fusion Protein Ag3408 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Rat, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur