Learn More
Tygon E-1000 Food and Beverage Dispensing Tubing
Artikelnummer. 30053884 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/8 in.
5/16 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1/2 in.
1/4 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
7/16 in.
Packungsgröße:
15 Meter
Artikelnummer. 30053884
Marke: Tygon 5010618
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Extremely low durometer—ideal for use in low-torque pumps
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. Remains flexible even at -55°C (-67°F). Soft and flexible tubing resists twisting and collapsing. Non-DEHP tubing formulation. Resistant to corrosive chemicals
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA;Non-DEHP;NSF-51
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/2 in.
Material Tygon E-1000
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 5/8 in.