Learn More
(E)-2,3,-Dehydro-cinacalcet, TRC
Artikelnummer. 30135272
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135272 25 mg 25 Milligramm
30133377 10 mg 10 Milligramm
30009156 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135272 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD22948025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 955373-56-5
Summenformel C22 H20 F3 N
Molekulargewicht (g/mol) 355.4
Synonym 1-Naphthalenemethanamine, α-methyl-N-[(2E)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propen-1-yl]-, (αR)-, (E)-N-[(1R)-1-(1-Naphthyl)ethyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-en-1-amine
IUPAC-Name (E)-N-[(1R)-1-naphthalen-1-ylethyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-en-1-amine
SMILES C[C@@H](NC\C=C\c1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E)-2,3,-Dehydro-cinacalcet
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H20F3N/c1-16(20-13-5-10-18-9-2-3-12-21(18)20)26-14-6-8-17-7-4-11-19(15-17)22(23,24)25/h2-13,15-16,26H,14H2,1H3/b8-6+/t16-/m1/s1
Formelmasse 355.1548