Learn More
(E)-2-Decenoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16433356
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16433356 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16433356 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13211
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress (E)-2-Decenoic acid is an interesting fatty acid isolated from royal jelly secretions of honey bees.
(E)-2-Decenoic acid is an interesting fatty acid isolated from royal jelly secretions of honey bees.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E)-2-Decenoic acid
CAS 334-49-6
Farbe Colorless
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H18O2
Menge 25 mg
Synonym trans-2-Decenoic acid
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (587.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(/C=C/CCCCCCC)=O
Molekulargewicht (g/mol) 170.25
Formelmasse 170.25
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Liquid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death