Learn More
(E)-2-Hydroxy-5-((4-(N-(4-(N-(Pyridin-2-yl)Sulfamoyl)Phenyl)Sulfamoyl)Phenyl)Diazenyl)Benzoensäure, TRC
Artikelnummer. 30394583
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30394583 25 mg
30403236 100 mg
30405369 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30394583 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH10106025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2033064-44-5
Summenformel C24H19N5O7S2
Molekulargewicht (g/mol) 553.56
IUPAC-Name 2-Hydroxy-5-[(E)-[4-[[4-(Pyridin-2-Ylsulflamin)Phenyl]Sulflam]Phenyl]Diazenyl]Benzoensäure
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1O)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)Nc3ccc(cc3)S(=O)(=O)Nc4ccccn4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E)-2-Hydroxy-5-((4-(N-(4-(N-(pyridin-2-yl)sulfamoyl)phenyl)sulfamoyl)phenyl)diazenyl)benzoic Acid
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H19N5O7S2/c30-22-13-8-18(15-21(22)24(31)32)27-26-16-4-9-19(10-5-16)37(33,34)28-17-6-11-20(12-7-17)38(35,36)29-23-3-1-2-14-25-23/h1-15,28,30H,(H,25,29)(H,31,32)
Formelmasse 553.0726