Learn More
(E)-2-Methyl-3-(4-methyl-2-oxo-2H-pyran-6-yl)propenal, TRC
Artikelnummer. 30465247
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30465247 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30465247 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32300810MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E)-2-Methyl-3-(4-methyl-2-oxo-2H-pyran-6-yl)propenal
CAS 87424-82-6
Summenformel C10 H10 O3
Menge 10 mg
Synonym 2-Propenal','2-methyl-3-(4-methyl-2-oxo-2H-pyran-6-yl)-','(E)- (9CI), (E)-2-Methyl-3-(4-methyl-2-oxo-2H-pyran-6-yl)propenal
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O3/c1-7-3-9(4-8(2)6-11)13-10(12)5-7/h3-6H,1-2H3/b8-4+
SMILES C\C(=C/C1=CC(=CC(=O)O1)C)\C=O
IUPAC-Name (E)-2-Methyl-3-(4-Methyl-6-oxopyran-2-yl)prop-2-enal
Molekulargewicht (g/mol) 178.18
Formelmasse 178.063