Learn More
(E)-2-(N-Propylbut-2-enamido)butansäure, TRC
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | (E)-2-(N-Propylbut-2-enamido)butanoic Acid |
| CAS | 2519504-72-2 |
| Summenformel | C11H19NO3 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 2-[(1-Oxo-2-buten-1-yl)propylamino]butanoic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H19NO3/c1-4-7-10(13)12(8-5-2)9(6-3)11(14)15/h4,7,9H,5-6,8H2,1-3H3,(H,14,15)/b7-4+ |
| SMILES | OC(C(N(C(/C=C/C)=O)CCC)CC)=O |
| IUPAC-Name | (E)-2-(N-Propylbut-2-enamido)butansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 213.27 |
| Formelmasse | 213.14 |
Titolo del prodotto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?