Learn More
(E)-2-(N-Propylbut-2-enamido)butansäure, TRC
Artikelnummer. 30428664
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30428664 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30428664 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP78665050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E)-2-(N-Propylbut-2-enamido)butanoic Acid
CAS 2519504-72-2
Summenformel C11H19NO3
Menge 50 mg
Synonym 2-[(1-Oxo-2-buten-1-yl)propylamino]butanoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C11H19NO3/c1-4-7-10(13)12(8-5-2)9(6-3)11(14)15/h4,7,9H,5-6,8H2,1-3H3,(H,14,15)/b7-4+
SMILES OC(C(N(C(/C=C/C)=O)CCC)CC)=O
IUPAC-Name (E)-2-(N-Propylbut-2-enamido)butansäure
Molekulargewicht (g/mol) 213.27
Formelmasse 213.14