Learn More
(E)-3-(3-(Trifluormethyl)phenyl)acrylaldehyd (>90 %), TRC
Artikelnummer. 30456727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456727 5 g 5 Gramm
30451457 1 g 1 Gramm
30453731 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456727 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7916205G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 262268-58-6
Summenformel C10H7F3O
Molekulargewicht (g/mol) 200.16
Synonym (2E)-3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-propenal, (2E)-3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enal
IUPAC-Name (E)-3-[3-(Trifluormethyl)phenyl] prop-2-enal
SMILES FC(F)(F)c1cccc(\C=C\C=O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E)-3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)acrylaldehyde
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H7F3O/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1-7H/b4-2+
Formelmasse 200.0449