Learn More
E)-3,4-Dihydroxybenzylidenaceton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443327
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15443327 1 g 1 Gramm
15453327 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443327 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25901.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 123694-03-1 | C10H10O3 | 178.187 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123694-03-1
Summenformel C10H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 178.187
MDL-Nummer MFCD00916691
InChI-Schlüssel YIFZKRGUGKLILR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-buten-2-one,4-3,4-dihydroxyphenyl-, 3e, 3,4-dihydroxybenzalacetone, acmc-20dpit
PubChem CID 53446072
IUPAC-Name 4-(3,4-Dihydroxyphenyl)but-3-en-2-on
SMILES CC(=O)C=CC1=CC(=C(C=C1)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E)-3,4-Dihydroxybenzylideneacetone
Schmelzpunkt 173°C to 175°C
Menge 1 g
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) 97%