Learn More
(E)-3-(5-Nitrofuran-2-yl)acrylaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30476554
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30476554 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30476554 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN495950100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E)-3-(5-Nitrofuran-2-yl)acrylaldehyde
CAS 52661-56-0
Summenformel C7H5NO4
Menge 100 mg
Synonym (2E)-3-(5-Nitro-2-furanyl)-2-propenal, (E)-3-(5-Nitro-2-furyl)acrolein, trans-3-(5-Nitro-2-furyl)acrolein
InChI-Formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-5-1-2-6-3-4-7(12-6)8(10)11/h1-5H/b2-1+
SMILES C(=C\C1=CC=C([N+](=O)[O-])O1)/C=O
IUPAC-Name (E)-3-(5-Nitrofuran-2-yl)prop-2-enal
Molekulargewicht (g/mol) 167.12
Formelmasse 167.0219