Learn More
E-3-(Tributylstannyl)-2-Propen-1-amin, TRC
Artikelnummer. 30453738
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30453738 250 mg -
30450856 100 mg 100 Milligramm
30452091 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30453738 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT773975250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 202115-92-2
Summenformel C15 H33 N Sn
Molekulargewicht (g/mol) 346.14
IUPAC-Name (E)-3-tributylstannylprop-2-en-1-amin
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)\C=C\CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material E-3-(Tributylstannyl)-2-propen-1-amine
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/3C4H9.C3H6N.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-3-4;/h3*1,3-4H2,2H3;1-2H,3-4H2;
Formelmasse 347.1635