missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tygon E-3603 Laboratory Tubing

Artikelnummer. 30053473 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/2 in.
1/32 in.
1/4 in.
1/8 in.
1 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
7/16 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1-1/2 in.
1-1/8 in
1/14 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
11/16 in.
13/16 in.
1 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/32 in.
7/8 in.
9/16 in.
Packungsgröße:
15 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) unitSize
30053473 3/32 in. 7/32 in. 15 Meter
30053006 3/16 in. 5/16 in. 15 Meter
30053118 1/16 in. 3/16 in. 15 Meter
30053760 3/8 in. 1/2 in. 15 Meter
30053696 5/16 in. 1/2 in. 15 Meter
30053276 5/8 in. 3/16 in. 15 Meter
30054313 3/8 in. 9/16 in. 15 Meter
30053495 5/8 in. 7/8 in. 15 Meter
30053718 3/4 in. 1-1/8 in 15 Meter
30053745 1/32 in. 3/32 in. 15 Meter
30052943 3/16 in. 3/8 in. 15 Meter
30053720 3/32 in. 5/32 in. 15 Meter
30053855 3/4 in. 1 in. 15 Meter
30053739 1 in. 1/14 in. 15 Meter
30053867 1/2 in. 13/16 in. 15 Meter
30053227 1/8 in. 3/16 in. 15 Meter
30054243 3/8 in. 5/8 in. 15 Meter
30053189 1/4 in. 1/2 in. 15 Meter
30054308 1/2 in. 11/16 in. 15 Meter
30053770 1/4 in. 3/8 in. 15 Meter
30053676 1/2 in. 3/4 in. 15 Meter
30053448 7/16 in. 9/16 in. 15 Meter
30053022 1/4 in. 7/16 in. 15 Meter
30053469 5/16 in. 9/16 in. 15 Meter
30053520 5/16 in. 7/16 in. 15 Meter
30053059 1/16 in. 1/8 in. 15 Meter
30053736 5/32 in. 7/32 in. 15 Meter
30053109 1/8 in. 1/4 in. 15 Meter
30053632 1/2 in. 5/8 in. 15 Meter
30054207 1 in. 1-1/2 in. 15 Meter
30 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30053473

Marke: Tygon 5010624

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nonoxidizing and noncontaminating—ideal for general laboratory applications

Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. Smooth, polished inner wall prevents buildups. Excellent lot-to-lot consistency for reproducible results. Great flex fatigue resistance. BPA and phthalate free

Spezifikation

Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3/32 in.
Material Tygon E-3603
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 7/32 in.
Gesamtlänge (metrisch) 50 ft.
Farbe Clear
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.