Learn More
Masterflex™ E-3603 DEHP-freie Laborschläuche
Artikelnummer. p-7161082
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
12,7 mm
15,875 mm
Dicke (metrisch):
1,5875 mm
3,175 mm
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
Artikelnummer. 15175463
Marke: Masterflex™ 0640790
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für allgemeine Laboranwendungen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie biopharmazeutische und analytische Instrumente geeignet.
  • Instrumente für allgemeine Laboranwendungen, Lebensmittel und Getränke sowie Biopharma und Analyse.
  • Nicht-DEHP.
  • Phthalatfrei.
  • Lange Lebensdauer.
  • Chemikalienbeständig.
  • Nicht oxidierend.
  • Biegung zu scharfen Radiuskurven möglich.
  • Einfache Verwendung von Anschlüssen.
  • Transparent.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität 3A; DEHP-frei; Europäisches Arzneibuch; NSF-51; NSF-61; ADCF; FDA; phthalatfrei; USP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 12,7 mm
Material Tygon E-3603
Außendurchmesser (metrisch) 15,875 mm
Gesamtlänge (metrisch) 15,2 m
Dicke (metrisch) 1,5875 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -46 °C
Sterilisationsmethode Autoklav oder ETO
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck 12 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C