Learn More
E-4-(Dimethylamino)cinnamaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30387630
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30387630 1 mg
30385935 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30387630 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4936141MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20432-35-3
Summenformel C11H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 175.23
Synonym 4-(Dimethylamino)-trans-cinnamaldehyde, (E)-3-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-propenal, (E)-3-(4-Dimethylaminophenyl)-prop-2-enal, trans-p-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
SMILES CN(C)c1ccc(\C=C\C=O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material E-4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H13NO/c1-12(2)11-7-5-10(6-8-11)4-3-9-13/h3-9H,1-2H3/b4-3+
Formelmasse 175.0997