Learn More
(E)-4-Hydroxycrotonsäureethylester (~85%), TRC
Artikelnummer. 30399328
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30399328 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30399328 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9184652.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E)-4-Hydroxycrotonoic Acid Ethyl Ester
CAS 10080-68-9
Summenformel C6H10O3
Menge 2.5 g
Synonym Ethyl trans-4-Hydroxy-2-butenoate, (2E)-4-Hydroxy-2-butenoic Acid Ethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O3/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h3-4,7H,2,5H2,1H3/b4-3+
SMILES CCOC(=O)\C=C\CO
IUPAC-Name Ethyl-(E)-4-hydroxybut-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
Formelmasse 130.063