Learn More
3M™ E-A-R™ Classic™ Soft™ Gehörschutzstöpsel FP-01-800
Beschreibung
- Ohrstöpsel sind anfangs fest, um leichtes Einsetzen zu ermöglichen, und werden dann durch die Körperwärme weicher, um einen bequemen Sitz zu gewährleisten
- Proprietärer thermisch-reaktiver Schaum
- Im Zeitverlauf wird der Schaum weicher, um mehr Komfort zu bieten
- Bietet eine ausgezeichnete Abdichtung durch Anpassung der Ohrstöpsel-Form an den Gehörgang
- Die texturierte Oberfläche hilft beim Fixieren der Ohrstöpsel
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Yellow |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
| Paare pro Packung | 5 Paar/Box. |
| Menge | 1000/Karton |
| Rauschunterdrückung (NRR) | 36 dB |
| Corded | Uncorded |
| dielektrisch | Nein |
| Material | Langsam rückverformender PVC-Schaum |