Learn More
3M™ E-A-R™ Classic™ SuperFit™ Gehörschutzstöpsel
Beschreibung
- Ohrstöpsel mit orangefarbenem Einpassring, sodass einfach zu sehen ist, wenn der Ohrstöpsel richtig eingesetzt ist
- Wenn die orange Farbe nicht mehr sichtbar ist, ist die beste Passform erreicht
- Kleiner in Durchmesser und Länge, passend für kleinere Gehörgänge oder für Personen, die eine etwas geringere Dämpfung wünschen
- Die Gehörschutzstöpsel sind feuchtigkeitsbeständig und mit anderen PSA kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Yellow, Orange |
| Paare pro Packung | 200 Paar/Box. |
| Rauschunterdrückung (NRR) | 33 dB |
| Corded | Uncorded |
| Produkttyp | Gehörschutzstöpsel |
| dielektrisch | Nein |