missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ E-A-R™ ClearE-A-R™ 20 vorgeformte Gehörschutzstöpsel
Beschreibung
- Ein transparenter, wiederverwendbarer Ohrenstöpsel mit kürzerem Schaft für Träger, die einen diskreteren Gehörschutz wünschen
- Ohrenstöpsel mit konischer Form bieten eine effektive Abdichtung für sicheren Schutz
- Der hochpräzise Filter steuert den Schallfluss, um eine Verbindung mit der Außenwelt aufrechtzuerhalten
- Keine Bearbeitung Ohrenstöpselspitze nötig, um sie hygienisch akzeptabler zu machen; kann bis zu 50-mal gewaschen werden
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
| Größe | Universal |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Workshops, Sicherheitspersonal, Gastfreundlichkeit |
| Verpackungsart | Kiste |
| Menge | 12/Pckg. |
| Rauschunterdrückung (NRR) | SNR: 20 dB |
| Corded | Uncorded |
| Plug Shape | Konus |
| Produkttyp | Wiederverwendbare Ohrstöpsel |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?