Learn More
3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft™ 21 Ohrstöpsel
Artikelnummer. 15729777 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe: Gelb
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15729777 Farbe: Gelb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15729777 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000052712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    358.00 €
    267.73 € / 250 Paare
    Sparen 90.27 €
    25% Rabatt
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft™ 21 Gehörschutzstöpsel sind der ideale Einweg-Gehörschutz für geringe bis mittlere Geräuschpegel.
  • Einfach zu nutzende Ohrstöpsel, die einen wirksamen Schutz bei geringer bis mäßiger Lärmbelastung bieten
  • Sie benötigen kein Abrollen, sondern decken einfach den Eingang des Gehörgangs ab und ermöglichen so einen sicheren Sitz
  • Hergestellt aus weichem, bequemem Schaumstoff mit langsamer Wiederherstellung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Gelb
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung
Paare pro Packung 1000 Paar/Box.
Rauschunterdrückung (NRR) 21 dB
Corded Uncorded
Produkttyp Gehörschutzstöpsel
dielektrisch Nein
Material Langsam rückverformender Polyurethan-Schaum