Learn More
3M™ E-A-Rfit™ Probed Test Ear Plugs
Description
- Wissenschaftliche, quantitative Tests liefern genaue Berichte über den Gehörschutz
- Schnelle, klare und präzise Ergebnisse werden in nur wenigen Sekunden erzielt
- Testohrenstöpsel sind mit einem Sondenschlauch für die Verwendung bei der Prüfung der Ohrenstöpselpassform mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Validierungssystem modifiziert
- 50 Paar pro Karton
- 3M PSD-Produkte sind nur für den beruflichen Gebrauch bestimmt
Compliance
3M™ ear plugs must be used in accordance with OSHA regulations, and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product.
Spécification
Spécification
| Größe | Universal |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Funktions- und Sicherheitstest |
| Hohe Sichtbarkeit | Nein |
| Modell | 393-2008-50 |
| Verpackungsart | Polybeutel |
| Paare pro Packung | 50 Paar/Karton |
| Stopfenmaterial | Polyurethan |
| Stopfenfarbe | Mehrfarbig |
| Corded | Uncorded |
| Plug Shape | Pod |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?