Learn More
E-Cadherin Antibody (CDH1/2208R), Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200071391 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18670958 100 μg 100 Mikrogramm
18644726 20 μg 20 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18670958
Marke: Novus Biologicals NBP307902100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
E-Cadherin Monoclonal antibody specifically detects E-Cadherin in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen E-Cadherin
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CDH1/2208R
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1-2 μg/ml, Flow Cytometry 1-2 μg/million cells, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 μg/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/ml, Immunofluorescence 1-2ug/ml
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Zugriffsnummer P12830, P12830
Gen-Alias Arc-1, cadherin 1, E-cadherin (epithelial), cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial), cadherin-1, calcium-dependent adhesion protein, epithelial, CAM 120/80, CD324, CD324 antigen, CDHE, cell-CAM 120/80, ECAD, E-cadherin, Epithelial cadherin, LCAM, UVOE-Cadherin, uvomorulin
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant full-length human E-Cadherin protein (Uniprot: P12830)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 999
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG