missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
E-Cadherin Polyclonal specifically detects E-Cadherin in Human, Mouse, Rat, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry Whole-Mount.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | E-Cadherin |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 1mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:10000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunoprecipitation 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.0) and 20% Glycerol with 0.025% Proclin 300 |
| Gen-Zugriffsnummer | P12830 |
| Gen-Alias | Arc-1, cadherin 1, E-cadherin (epithelial), cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial), cadherin-1, calcium-dependent adhesion protein, epithelial, CAM 120/80, CD324, CD324 antigen, CDHE, cell-CAM 120/80, ECAD, E-cadherin, Epithelial cadherin, LCAM, UVOE-Cadherin, uvomorulin |
| Gensymbole | CDH1 |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?