missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ E. coli Beta Lactamase Recombinant Protein

Artikelnummer. 18204963 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18204963 100 μg 100 Mikrogramm
18252475 20 μg 20 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18204963

Marke: Novus Biologicals™ NBP259641100UG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Highly purified and high bioactivity. Generating reliable and reproducible results. Applications: Functional, SDS-Page, Bioactivity

A bioactive recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 20-377 of E. coli Beta Lactamase The Recombinant E. coli Beta Lactamase Protein is derived from E. coli. The Recombinant E. coli Beta Lactamase Protein has been validated for the following applications: Functional, SDS-Page, Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung 20mM Tris-HCl buffer (pH8.0) containing 10% glycerol
Molekulargewicht 41.8 kDa
Name ampC Recombinant Protein
Menge 100 μg
Quelle E.coli
Lagerungsbedingungen Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias AmpC, EC 3.4, FLJ14902
Gensymbol ampC
Produkttyp Recombinant Protein
Konjugat Unconjugated
Kreuzreaktivität E.coli
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.