Learn More
IBA Lifesciences pASG-IBA E. coli Expressionsvektor mit Sekretion
Artikelnummer. 15613748 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Vektor:
pASG-IBA102
pASG-IBA104
pASG-IBA144
pASG-IBA2
pASG-IBA4
pASG-IBA44
pASG-IBAwt2
Proteinmarkierung:
His-Tag (6x), Strep-tag II
His-Tag (6x), Twin-Strep-tag
Nicht markiert
Strep-tag II
Twin-Strep-Tag
Packungsgröße:
5 Mikrogramm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vektor Proteinmarkierung Packungsgröße
15613748 pASG-IBA102 Twin-Strep-Tag 5 Mikrogramm
15633748 pASG-IBA104 Twin-Strep-Tag 5 Mikrogramm
15643728 pASG-IBAwt2 Nicht markiert 5 Mikrogramm
15643738 pASG-IBA44 His-Tag (6x), Strep-tag II 5 Mikrogramm
15653728 pASG-IBA2 Strep-tag II 5 Mikrogramm
15673728 pASG-IBA4 Strep-tag II 5 Mikrogramm
15673748 pASG-IBA144 His-Tag (6x), Twin-Strep-tag 5 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15613748 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 54102001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00 €
    279.00 € / 5 Mikrogramm
    Sparen 18.00 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulieren die Expression von Proteinen mit einem Vektor, der den induzierbaren Tetracyclin-Promoter/-Operator trägt. Der E. coli Expression Vector with Secretion ermöglicht die Expression von Proteinen in E. coli.
  • Die pASG-IBA-Vektoren sind für die Expression von Zielproteinen ohne Affinitätsmarkierung in E. coli konzipiert.
  • Der Vektor trägt eine Ampicillin-Resistenzkassette zur Selektion transformierter E. coli- Zellen, F1- und ColE1-Ursprünge für eine hohe Plasmidkopienzahl sowie den induzierbaren Tetracyclin-Promotor/Operator für die regulierte Expression von Proteinen.
  • Die Vektoren können mit jedem E. coli -Stamm kombiniert werden, da der Tet-Promotor unabhängig vom genetischen Hintergrund von E. coli funktioniert.
  • Die Expression des rekombinanten Proteins wird durch Zugabe von Anhydrotetracyclin induziert, einem Derivat von Tetracyclin, das keine antibiotische Aktivität aufweist.
Bitte beachten Sie, dass das Klonieren in pASG-IBA Akzeptorvektoren zwingend das Restriktionsenzym Esp3I erfordert, da kein anderes MCS zur Integration eines Gens von Interesse verfügbar ist. Neben der direkten Klonierung des Gens von Interesse in pASG-IBA Vektoren mit Esp3I ist auch die Option über einen sogenannten Entry-Vektor möglich.
Spezifikation
Induktionsmittel Mit Anhydrotetracyclin induzierbar
Markergen Ampicillin
Promoter Tet
Produkttyp Vector
Inhalt und Lagerung Empfohlen: 2°C bis 8°C für häufige Verwendung, -20°C für Langzeitlagerung
Proteinmarkierung Twin-Strep-Tag
Menge 5μ g
Vektor pASG-IBA102
Zur Verwendung mit (Anwendung) ompA für die periplasmatische Sekretion