Learn More
IBA Lifesciences E. coli-Expressionsvektor mit Absonderung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15643738 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Vektor:
pASG-IBA102
pASG-IBA104
pASG-IBA144
pASG-IBA2
pASG-IBA4
pASG-IBA44
pASG-IBAwt2
Proteinmarkierung:
His-Tag (6x), Strep-tag™II, 6x His-Tag
His-Tag (6x), Twin-Strep™ Tag, 6x His-Tag
Nicht markiert
Strep-tag II
Twin-Strep-Tag
Packungsgröße:
5 Mikrogramm
Artikelnummer. Vektor Proteinmarkierung unitSize
15643738 pASG-IBA44 His-Tag (6x), Strep-tag™II, 6x His-Tag 5 Mikrogramm
15613748 pASG-IBA102 Twin-Strep-Tag 5 Mikrogramm
15633748 pASG-IBA104 Twin-Strep-Tag 5 Mikrogramm
15643728 pASG-IBAwt2 Nicht markiert 5 Mikrogramm
15653728 pASG-IBA2 Strep-tag II 5 Mikrogramm
15673728 pASG-IBA4 Strep-tag II 5 Mikrogramm
15673748 pASG-IBA144 His-Tag (6x), Twin-Strep™ Tag, 6x His-Tag 5 Mikrogramm
7 options
Artikelnummer. 15643738
Marke: IBA Lifesciences 54044001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulieren die Expression von Proteinen mit einem Vektor, der den induzierbaren Tetracyclin-Promoter/-Operator trägt. Der IBA GmbH™ E. coli Expressions-Vektor mit Absonderung ermöglicht die Expression von Proteinen in E.coli.
  • Die pASG-IBA Vektoren sind für die Expression von Zielproteinen ohne Affinitäts-Tag in E. coli konzipiert.
  • Der Vektor enthält eine Ampicillin-Resistenzkassette zur Selektion transformierter E.-coli-Zellen, F1- und ColE1-Ursprung für eine hohe Plasmid-Kopienzahl und den induzierbaren Tetracyclin-Promotor/-Operator für die regulierte Expression von Proteinen.
  • Die Vektoren können mit jedem E.-coli-Stamm kombiniert werden, da der tet-Promotor unabhängig vom genetischen Hintergrund von E. coli funktioniert.
  • Die Expression des rekombinanten Proteins wird durch Zugabe von Anhydrotetracyclin induziert, einem Derivat von Tetracyclin, das keine antibiotische Aktivität aufweist.
Bitte beachten Sie, dass das Klonieren in pASG-IBA Akzeptorvektoren zwingend das Restriktionsenzym Esp3I erfordert, da kein anderes MCS zur Integration eines Gens von Interesse verfügbar ist. Neben der direkten Klonierung des Gens von Interesse in pASG-IBA Vektoren mit Esp3I ist auch die Option über einen sogenannten Entry-Vektor möglich.
Spezifikation
Induktionsmittel Mit Anhydrotetracyclin induzierbar
Markergen Ampicillin
Promoter Tet
Produkttyp Vector
Inhalt und Lagerung Empfohlen: 2°C bis 8°C für häufige Verwendung, -20°C für Langzeitlagerung
Proteinmarkierung His-Tag (6x), Strep-tag™II, 6x His-Tag
Menge 5μ g
Vektor pASG-IBA44
Zur Verwendung mit (Anwendung) ompA für die periplasmatische Sekretion