missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ E. coli manA Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ PA5117483
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
This antibody has been tested in direct-ELISA.
Involved in the conversion of glucose to GDP-L-fucose, which can be converted to L-fucose, a capsular polysaccharide.
Spezifikation
| E. coli manA | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| manA | |
| manA | |
| Recombinant Escherichia coli Mannose-6-phosphate isomerase protein (1-391aa). | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Bacteria | |
| Antibody | |
| IgG |
| Western Blot | |
| 4 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4 | |
| P00946 | |
| Rabbit | |
| Protein G | |
| RUO | |
| 57731007 | |
| -20°C or -80°C if preferred | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur