missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
E. Coli O157 Antibody (9.88), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-54353AF647
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
E. Coli O157 Monoclonal antibody specifically detects E. Coli O157 in E. coli samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| E. Coli O157 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| H7 ompC | |
| A crude sonicate of E. coli O157 | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgM κ |
| ELISA, Immunofluorescence | |
| 9.88 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein L or PEG purified | |
| RUO | |
| E. coli | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur