Learn More
(E,E)-2,6-Dimethyl-2,6-octadienedial, TRC
Artikelnummer. 30383228
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30383228 25 mg
30375529 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30383228 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47618025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80054-40-6
Summenformel C10H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
Synonym (2E,6E)-2,6-Dimethyl-2,6-octadienedial
IUPAC-Name (2E,6E)-2,6-dimethylocta-2,6-dienedial
SMILES O=C/C(C)=C/CC/C(C)=C/C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E,E)-2,6-Dimethyl-2,6-octadienedial
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H14O2/c1-9(6-7-11)4-3-5-10(2)8-12/h5-8H,3-4H2,1-2H3/b9-6+,10-5+
Formelmasse 166.0994