Learn More
(E)-Ethyl-2-cyano-5-methylhex-2-enoat, TRC
Artikelnummer. 30383113
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30383113 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30383113 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE898155500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E)-Ethyl 2-cyano-5-methylhex-2-enoate
CAS 103011-96-7
Summenformel C10 H15 N O2
Menge 500 mg
Synonym Pregabaline
InChI-Formel InChI=1S/C10H15NO2/c1-4-13-10(12)9(7-11)6-5-8(2)3/h6,8H,4-5H2,1-3H3/b9-6+
SMILES CCOC(=O)\C(=C\CC(C)C)\C#N
IUPAC-Name ethyl-(E)-2-cyano-5-methyl-hex-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 181.2316
Formelmasse 181.1102